Learn More
Brady™ Etichette in poliestere per stampante BBP33/i3300
La nostra etichetta in poliestere B-494 è una soluzione affidabile per l’identificazione e la tracciabilità dei campioni.
Marca:  Brady™ 307003
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90000kg
Codice prodotto. 17130521
  • 268.00€ / pezzi 2500
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • L’etichetta resta attaccata e leggibile, anche in caso di esposizione a sostanze chimiche o conservazione in azoto liquido.
  • Grazie alla stampa in sottosuperficie, il codice colore dell’etichetta non sbiadisce, non si macchia né sbava continuando a garantire a lungo dopo la stampa un riconoscimento veloce dei campioni.
Specifica
Specifica
Acrylic
Gloss
Polyester
THT
Non-sterile
-196°C
-320.8°F to +158°F
0.0762 mm
0.5 in.
1 in.
12.70 mm
Pink, White
Roll
Front
Labels
BBP™33 Label Printer; BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer
2500 Labels/Roll
-196°C to +70°C
15.24 mm
12.70 mm
25.40 mm