Learn More
Brady™ Polyester Security Tags
Maintenance and quality Polyester Security Tags can be used for frequent inspection and of machinery and equipment.
Marca:  Brady™ 230823
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Codice prodotto. 11706855
  • 26.20€ / 1 confezione
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The reverse of the tag is blank.
Specifica
Specifica
Security Tag
Polyester
Safety Identification
160 mm
-40°F to +212°F
0.249 mm
75 mm
Blue/Red on White
Refuse
6.3 in.
10 Pk.
-40°C to +100°C
2.95 in.