Learn More
Brady™ Polyester Security Tags
Maintenance and quality Polyester Security Tags can be used for frequent inspection and of machinery and equipment.
26.20€
Specifica
Product Type | Security Tag |
---|---|
Materiale | Polyester |
Da utilizzare con (applicazione) | Safety Identification |
Altezza (sistema imperiale) | 6.3 in. |
Altezza (sistema metrico) | 160 mm |
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11776845
|
Brady™
230820 |
Controle |
26.20€
1 confezione |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11746845
|
Brady™
230817 |
EN Reparat |
26.20€
1 confezione |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11786845
|
Brady™
230821 |
Controle Electrique |
26.20€
1 confezione |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11756845
|
Brady™
230818 |
Inspection |
26.20€
1 confezione |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11736845
|
Brady™
230816 |
Non-Accepted |
26.20€
1 confezione |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11766845
|
Brady™
230819 |
Quality Accepted |
26.20€
1 confezione |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11726845
|
Brady™
230815 |
Quality OK |
26.20€
1 confezione |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11706855
|
Brady™
230823 |
Refuse |
26.20€
1 confezione |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11796845
|
Brady™
230822 |
Reparation |
26.20€
1 confezione |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The reverse of the tag is blank.
Specifica
Security Tag | |
Safety Identification | |
160 mm | |
-40°F to +212°F | |
0.249 mm | |
75 mm |
Polyester | |
6.3 in. | |
10 Pk. | |
-40°C to +100°C | |
2.95 in. |