Learn More
Brady™ Polyester Transport Signs
Marca:  Brady™ 257506
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00400kg
Codice prodotto. 10020244
  • 4.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
ISO 7010
Polyester
Permanent Acrylic
100 mm
100 mm
Diamond
Transport Sign
Gloss
1 Ea.
Pipemarkers and safety signs
0.024 mm
-40 °C-110 °C
Flammable Solid 4
Red on White