Learn More
Brady™ Polyester Transport Signs
4.40€ - 6.10€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Finitura | Gloss |
Materiale | Polyester |
Quantità | 1 Ea. |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10020244
|
Brady™
257506 |
100 mm |
4.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10745145
|
Brady™
257505 |
200 mm |
6.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
ISO 7010 | |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
0.024 mm | |
Diamond |
Gloss | |
1 Ea. | |
Pipemarkers and safety signs | |
-40 °C-110 °C | |
Transport Sign |