Learn More
asecos™ Polyethylene Drum Chock
The Polyethylene Drum Chock is ideal for the safe emptying of drums.
26.50€ - 53.00€
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17876586
|
asecos™
2801 |
2.95 in. |
26.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17816476
|
asecos™
2802 |
6.38 in. |
53.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Seal made of EPDM
- For caustic and aggressive chemicals
Specifica
Brown | |
Polietilene |