Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 12 NH2
Marca:  Macherey-Nagel™ 711012.1000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10104551
  • 1770.00€ / 1000g
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
10 to 15 μm
POLYGOPREP 60 to 12
2 to 8
POLYGOPREP NH2
Polygoprep
Liquid Chromatography
60 Å
Liquid Chromatography
1 kg
350 m2/g
Silica