Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Direction arrow 45°, Top Right Corner, Green
Sign compliant to ISO 7010.
Marca:  Brady™ 814391
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Codice prodotto. 15694257
  • 9.05€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
ISO 7010
Indoor and Outdoor
1.501 mm
-40°C to 120°C
Global
Polypropylene
148 mm
148 mm
Square
White on Green