Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Direction arrow 45°, Top Right Corner, Green
Sign compliant to ISO 7010.
5.75€ - 19.40€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 1.501 mm |
Temperature Range (Metric) | -40°C to 120°C |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15684257
|
Brady™
814390 |
100 mm | 100 mm |
5.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15694257
|
Brady™
814391 |
148 mm | 148 mm |
9.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15604267
|
Brady™
814393 |
250 mm | 250 mm |
13.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15614267
|
Brady™
814395 |
315 mm | 315 mm |
14.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15624267
|
Brady™
814396 |
400 mm | 400 mm |
19.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 120°C | |
Global |
Polypropylene | |
1.501 mm | |
Square | |
White on Green |