Learn More
BRAND™ Polypropylene Micro Tubes Cap Insert
Polypropylene Micro Tubes Cap Insert for use with all non-tamper evident screw caps allows for easy identification.
Marca:  BRAND™ 780723
20.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06000kg
Codice prodotto. 10028960
  • 23.95€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For micro tubes with attached or bulk screw caps
  • Suitable for use with non-tamper evident caps
Specifica
Specifica
Cap Insert
Green
Microtubes, Screw Caps
Polypropylene
-196°C to +121°C