Learn More
BRAND™ Polypropylene Micro Tubes Cap Insert
Polypropylene Micro Tubes Cap Insert for use with all non-tamper evident screw caps allows for easy identification.
Marca: BRAND™ 780724
20.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06000kg
Descrizione
- For micro tubes with attached or bulk screw caps
- Suitable for use with non-tamper evident caps
Specifica
Cap Insert | |
Yellow | |
Microtubes, Screw Caps |
Polypropylene | |
-196°C to +121°C |