Learn More
Ratiolab™ Provette per microcentrifuga in polipropilene
Use these tubes for a variety of centrifugation applications. Ratiolab™ Polypropylene Microcentrifuge Tubes are available in a variety of colors for easy identification.
Marca:  Ratiolab™ 5615101
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10630983
  • 15.65€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Autoclavable with opened cap at 121°C for 20 min.
  • Natural color or different colors for comfortable identification
  • Tight sealing cap
  • Safe and easy to be opened and closed
Specifica
Specifica
Polipropilene
Naturale
Confezione da 1000
2 ml
Polipropilene
Confezione da 1000