Learn More
BRAND™ Microprovetta naturale in polipropilene
In polipropilene. Le provette per microcentrifuga in polipropilene BRAND™ includono un'area di marcatura smerigliata con suddivisioni per fornire una valutazione approssimativa del volume. Il coperchio attaccato include una membrana con area per perforazione. Il coperchio garantisce una tenuta ermetica per evitare perdite per evaporazione.
Marca: BRAND™ 780502
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.03300kg
Descrizione
- Manufactured from polypropylene
- Attached lid includes membrane with piercing area.
- Lid forms tight seal to prevent loss from evaporation
- Frosted marking area with subdivisions provide approximate volume assessment.
Specifica
10.75 mm | |
Yes | |
Naturale | |
40.8 mm | |
Confezione da 3000 | |
1.5 ml |
Polipropilene | |
1.5 ml | |
Polypropylene | |
Lid membrane with piercing area | |
6 bags of 500 | |
Non-sterile |