Learn More
BRAND™ Microprovetta naturale in polipropilene
In polipropilene. Le provette per microcentrifuga in polipropilene BRAND™ includono un'area di marcatura smerigliata con suddivisioni per fornire una valutazione approssimativa del volume. Il coperchio attaccato include una membrana con area per perforazione. Il coperchio garantisce una tenuta ermetica per evitare perdite per evaporazione.
40.80€ - 70.67€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 10.75 mm |
---|---|
Materiale chiusura | Polipropilene |
Autoclavabile | Yes |
Colore | Naturale |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10458372
|
BRAND™
780550 |
2 ml | 41.15 mm | 1 bag of 500 |
40.80€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10680882
|
BRAND™
780502 |
1.5 ml | 40.8 mm | 6 bags of 500 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Prodotta in polipropilene
- Il coperchio attaccato comprende una membrana con area di foratura.
- Il coperchio garantisce una chiusura ermetica per evitare perdite dovute a evaporazione
- L'area di marcatura smerigliata con suddivisioni fornisce una valutazione approssimata dei volumi.
Specifica
10.75 mm | |
Yes | |
Polypropylene | |
Non-sterile |
Polipropilene | |
Naturale | |
Lid membrane with piercing area |