Learn More
BrandTech™ Dispositivo di riempimento per pipette in polipropilene
Per tutte le pipette in vetro e plastica. I dispositivi di riempimento per pipette in polipropilene VITLab™ sono codificati a colori per una facile identificazione del volume.
Marca: BrandTech™ 324694
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03510kg
Descrizione
- For pipetting liquids
- Slow rotation of the actuator-wheels draws liquid into the pipette
- Pressing the air bleed valve automatically empties the pipette without returning the piston
Specifica
Polipropilene | |
1 ciascuno | |
Pompetta per pipette |
Liquidi per pipettaggio | |
Verde | |
Per pipette da 10 ml |