Learn More
Brady™ Polypropylene Prinzing Ball Valve Lockout
Le due metà del dispositivo racchiudono la leva per evitare che la valvola sia accidentalmente azionata.
Marca: Brady™ 805850
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45410kg
Descrizione
- The two halves of the device encompass the ball valve lever to secure it from inadvertent activation of the valve.
- Locks out pipes from 12.70 to 31.75 mm in open and 12.70 to 63.50 mm closed position.
Specifica
Valve Lockout | |
Polypropylene | |
Prinzing Ball Valve Lockout | |
305 x 220 mm | |
8.66 in. | |
1 Ea. | |
304.8 mm |
Blue | |
OSHA 1910.147 | |
118.11 x 304.80 x 219.96 mm | |
Lockout Tagout | |
219.96 mm | |
12 in. |