Learn More
Camlab™ Rack in polipropilene
Marca: Camlab™ RTP/711048B
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Specifica
Rack | |
Blu | |
Polipropilene | |
Conservazione di campioni in laboratorio | |
1 ciascuno | |
198 mm | |
21 mm |
Coperchi | |
48 provette | |
Sì | |
Sistema di conservazione in congelatore | |
Da –40 a 70 °C | |
68 mm |