Learn More
Ismatec™ Reducer Tubing Connectors, Plastic
Variously sized and shaped reducer tubing connectors. Ismatec™ Reducer Tubing Connectors, Plastic are available in different plastic compositions.
Marca:  Ismatec™ ISM571A
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10740325
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Reducer tubing connector, with varying inlet and outlet diameters.
  • Designed for Ismatec™ pump tubing.
  • Available in different sizes, shapes, and compositions.
Specifica
Specifica
Reducer Tube Connector
For 2.5 and 3.0mm I.D. Tubing
2.5mm and 3.0mm I.D.
Polypropylene
10/Pk.
Straight