Learn More
Bel-Art™ Vassoi di sterilizzazione SP Scienceware™ in polipropilene con coperchio
Vassoi portastrumenti per la sterilizzazione
Marca:  Bel-Art™ F16188-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11842692
  • 35.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Vassoi portastrumenti per la sterilizzazione
  • Angoli lisci e arrotondati per semplificare la pulizia e la sterilizzazione
  • Le pareti coniche verso l'esterno consentono l'inserimento dei vassoi uno nell'altro per uno stoccaggio compatto
  • I coperchi sono inseriti nel vassoio per consentire l'impilaggio stabile dei vassoi caricati
  • Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
Specifica
Specifica
7 x 4 in. (18 x 10 cm)
18.6 cm
Instrument Tray
Cover
2.25 in.
3.75 in.
5.8 cm
Polypropylene
10.9 cm
6.625 in.
Rectangular