Learn More
Bel-Art™ Vassoi di sterilizzazione SP Scienceware™ in polipropilene con coperchio
Vassoi portastrumenti per la sterilizzazione
35.85€ - 57.70€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Tipo | Instrument Tray |
Include | Cover |
Forma | Rectangular |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11842692
|
Bel-Art™
F16188-0000 |
2.25 in. | 6.625 in. | 3.75 in. |
35.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11872692
|
Bel-Art™
F16191-0000 |
5 in. | 11 in. | 6 in. |
57.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15462505
|
Bel-Art™
F16189-0000 |
3.25 in. | 11 in. | 6 in. |
41.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Vassoi portastrumenti per la sterilizzazione
- Angoli lisci e arrotondati per semplificare la pulizia e la sterilizzazione
- Le pareti coniche verso l'esterno consentono l'inserimento dei vassoi uno nell'altro per uno stoccaggio compatto
- I coperchi sono inseriti nel vassoio per consentire l'impilaggio stabile dei vassoi caricati
- Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
Specifica
Polypropylene | |
Cover | |
Autoclavable |
Instrument Tray | |
Rectangular |