Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack parziale per provette No-Wire
I rack in polipropilene di dimensioni compatte consentono di risparmiare spazio in bagni d'acqua, cappe a flusso laminare e cappe chimiche.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18748-0025
19.53 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21699" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
- In polipropilene
- Può essere immerso
- Adatta per i bagni d’acqua
- I rack vuoti possono essere impilati
- Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
Nota: Non utilizzare con azoto liquido
Specifica
Rack, semi-provette | |
Sì | |
Tubes (25 mm) | |
12 | |
1 ciascuno | |
12.8 x 10.5 x 7.2 cm | |
10.5 cm | |
25 mm |
3 x 4 | |
Bianco | |
Polipropilene | |
Provette da 20-25 mm | |
12.8 x 10.5 cm | |
12.8 cm | |
7.2 cm |