Learn More
Cole-Parmer™ Fiale per campioni con tappi in polistirene/polietilene
Store a wide variety of liquids and solids with these sample vials. Cole Parmer™ Snap-Cap Sample Vials are clear, durable and lightweight.
Marca:  Cole-Parmer™ 06102-20
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.97200kg
Codice prodotto. 11721329
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Vials will withstand normal centrifugation
  • Made from polystyrene with polyethylene caps
Specifica
Specifica
Trasparente
Polistirene
144
33.33 mm
28.57 mm
25.9 ml
Snap Cap
Sample Vial