Learn More
Porcelaines Avignon™ Porcelain Buchner Funnel
The Porcelain Buchner Funnel is chemically neutral and has a high resistance to thermal and physical shocks.
Marca:  Porcelaines Avignon™ 12704
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11768403
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • High resistance to thermal and physical shock
  • Can be used up to 1100°C
  • Chemically neutral
Specifica
Specifica
Porcelain
50mm
1Each
95 mm
50mm
Buchner Funnel