missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Porcelaines Avignon™ Mortaio in porcellana

Crush and grind laboratory substances into powders using the Avignon™ Porcelain Pestle, Along with the mortar, it is an integrated laboratory tool in the world of science and medicine;

Marca:  Porcelaines Avignon™ 15006

Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.67300kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11718433

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »


Descrizione

Descrizione

  • Sturdy porcelain
  • Used with mortar
  • Effective for wide variety of laboratory crushing needs
Specifica

Specifica

500 mL
Mortaio
Mortar
500 ml
150 mm
Porcelain
85 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali