Learn More
Porcelaines Avignon™ Mortaio in porcellana
Crush and grind laboratory substances into powders using the Avignon™ Porcelain Pestle, Along with the mortar, it is an integrated laboratory tool in the world of science and medicine;
17.01€ - 302.00€
Specifica
Product Type | Mortaio |
---|---|
Materiale | Porcelain |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mortar |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11748413
|
Porcelaines Avignon™
15009 |
1000 mL | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11768483
|
Porcelaines Avignon™
15002 |
100 mL | 52 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11778483
|
Porcelaines Avignon™
15003 |
150 mL | 60 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11718433
|
Porcelaines Avignon™
15006 |
500 mL | 85 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11788483
|
Porcelaines Avignon™
15005 |
250 mL | 75mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11798483
|
Porcelaines Avignon™
15001 |
50 mL | 40mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11768413
|
Porcelaines Avignon™
15210 |
1500 mL | 110mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Sturdy porcelain
- Used with mortar
- Effective for wide variety of laboratory crushing needs
Specifica
Mortaio | |
Porcelain | |
Mortar |