Learn More
Porcelaines Avignon™ Mortaio in porcellana
Crush and grind laboratory substances into powders using the Avignon™ Porcelain Pestle, Along with the mortar, it is an integrated laboratory tool in the world of science and medicine;
Marca:  Porcelaines Avignon™ 15009
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.54800kg
Codice prodotto. 11748413
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Sturdy porcelain
  • Used with mortar
  • Effective for wide variety of laboratory crushing needs
Specifica
Specifica
1000 mL
Mortaio
Mortar
1000mL
180 mm
Porcelain
100 mm