missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Porcelaines Avignon™ Mortaio in porcellana

Crush and grind laboratory substances into powders using the Avignon™ Porcelain Pestle, Along with the mortar, it is an integrated laboratory tool in the world of science and medicine;

Marca:  Porcelaines Avignon™ 15002

Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.24000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11768483

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »


Descrizione

Descrizione

  • Sturdy porcelain
  • Used with mortar
  • Effective for wide variety of laboratory crushing needs
Specifica

Specifica

100 mL
Mortaio
Mortar
100 ml
87 mm
Porcelain
52 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali