missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Porcelaines Avignon™ Mortaio in porcellana

Crush and grind laboratory substances into powders using the Avignon™ Porcelain Pestle, Along with the mortar, it is an integrated laboratory tool in the world of science and medicine;

Marca:  Porcelaines Avignon™ 15001

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.86000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11798483

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

  • Sturdy porcelain
  • Used with mortar
  • Effective for wide variety of laboratory crushing needs
Specifica

Specifica

50 mL
Mortaio
Mortar
50mL
75 mm
Porcelain
40mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali