Learn More
Potassium for AAS 1g/L HCl matrix, Fisher chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium |
Concentrazione | 1g/L ±0.002g/L |
Imballaggio | Bottle |
Quantità | 100 mL |
Tipo | Flame Single-element Standard Solution |
Solvente o matrice | 2% HCl |
Forma fisica | Liquid |