Learn More
Heidolph Instruments Powder flask
For use with rotary evaporators
Marca: Heidolph Instruments 514-73200-00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Descrizione
I palloni di polveres vengono forniti di serie con giunto NS 29/32, ma sono disponibili anche con giunto smerigliato NS 24/29.Specifica
Borosilicate Glass | |
Evaporating Flask | |
500 mL | |
115/230 VAC |