Learn More
RETSCH PP 40 Pellet Presses
Marca:  RETSCH 20.750.0005
Dettagli aggiuntivi : Peso : 345.00000kg
Codice prodotto. 10100933
  • 33220.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-11-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Pellet Press
50/60 Hz
Funnel tube with tamper and 20 Cups
345 kg
220/230 V
40mm dia. Aluminum Cups