Learn More
PPP1R3F Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 55386-1-AP-20UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16896845
  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Glycogen-targeting subunit for protein phosphatase 1 (PP1).
Specifica
Specifica
PPP1R3F
Polyclonal
Unconjugated
PPP1R3F
Hb2E, PPP1R3F
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
54646, 89801
-20°C
Liquid
Western Blot
0.76 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6ZSY5, Q9JIG4
Ppp1r3f
Peptide
20 μL
Primary
Human, Mouse