Learn More
Schneider Ludwig™ Precision Density Hydrometer
Marca:  Schneider Ludwig™ 3031006
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10184954
  • 19.09€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1Each
Precision Density Hydrometer
300 mm
1.100 to 1.200 g/cm3