Learn More
Schneider Ludwig™ Precision Density Hydrometer
Marca:  Schneider Ludwig™ 3031004
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10286244
  • 17.46€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1Each
Precision Density Hydrometer
300 mm
0.900 to 1.000 g/cm3