Learn More
Schneider Ludwig™ Precision Density Hydrometer
Marca:  Schneider Ludwig™ 3071043
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10328284
  • 23.36€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1Each
Precision Density Hydrometer
300 mm
1.000 to 1.500 g/cm3