Learn More
Fisherbrand™ Premium-Line Low Retention Pipette Tips
Combines the advantages of standard tips with an innovative low retention surface to ensure maximum sample recovery, minimal sample loss, and high-precision pipetting. Fisherbrand™ Premium-Line Low Retention Pipette Tips also prevent sample contamination with conical tip opening.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.17900kg
Codice prodotto. 10738104
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Optimized cone geometry provides a secure fit
  • Graduation marks on tip at standard volumes
  • Precise pipetting without loss of sample
  • Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip
  • Elimination of sample contamination
  • Made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
  • Tips are autoclavable fo sterile handling
Specifica
Specifica
0.1 to 10 μL
Non-sterile
Autoclavable
CE, IVD
Rack
Virgin Polypropylene
Non-Filtered
Clear
34.1mm
Autoclave
Yes
Standard Volumes