Learn More
Julabo™ FL Series Recirculating Cooling Baths with Air Compressor
Includes splashproof keypad and LED temperature indication. Julabo™ AWC100 Compact Recirculating Cooling Bath with Air Compressor features a compact footprint and is designed specifically for applications where cooling water can be above ambient and where temperature control is secondary.
Marca:  Julabo™ 9661006
4448.79 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21682" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10265733
  • 4995.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Design ergonomico e facilità di funzionamento
  • Tastiera impermeabile con interruttore principale integrato
  • Ampio display luminoso a LED
  • Affidabile dispositivo di controllo della temperatura PID con microprocessore
  • Indicatore del livello di riempimento
  • Pompe a immersione potenti, adatte per il funzionamento continuo
  • Temperatura consentita nella linea di ritorno di +80°°C
  • Facile riempimento dall'alto con coperchio protettivo incernierato
  • Protezione da basso livello dei liquidi con segnale di allarme ottico e acustico
  • Vasche in acciaio inox integrate
  • Griglia di ventilazione amovibile per la pulizia del condensatore
  • Scarico frontale
  • Senza sfiati laterali
  • Interfaccia RS232 per collegamento al PC
  • Classe IP a norma IEC 60529: 21
  • Uscita allarme, contatto di scambio a potenziale zero (max. 30 VA)
  • Indicatore di pressione
  • Valvola di by-pass per regolare la pressione della pompa
Specifica
Specifica
8 L
0.2kW at -20°C, 0.33kW at -10°C, 0.4kW at 0°C, 0.5kW at 10°C, 0.6kW at 20°C (Med
Per la refrigerazione ecologica
14.5 psi
R404A
±0.5 °C
32 cm
63 kg
115/230 V 60 Hz 10 A
60 Hz
CE, IEC 60529: 21
23 l/min.
Da 5 a 40 °C
FL601
±0.5 °C
50 cm
60 cm
48 kg
115/230 V