man
Test
chevron-down
Seleziona la lingua
English
Italian
Search
Stato dell'ordine
Ordine immediato
Accedi
chevron-down
chevron-down
Learn More
Home
Products
Mixers
Blenders
Standard Blenders
11371424
Stampa
Stomacher™ Blender 3500 laboratory 1000 to 3500mL 230V 50Hz 120W Stomacher
Marca:
Stomacher™ 3500/000/EU
Dettagli aggiuntivi :
Peso :
0.10000kg
Codice prodotto.
11371424
7940.00€
/ Pezzo
Quantità
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login
per visualizzare lo stock disponibile
Certificati
Accessori e parti di ricambio