Learn More
Julabo™ FL Series Recirculating Cooling Baths with Air Compressor
Includes splashproof keypad and LED temperature indication. Julabo™ AWC100 Compact Recirculating Cooling Bath with Air Compressor features a compact footprint and is designed specifically for applications where cooling water can be above ambient and where temperature control is secondary.
Marca:  Julabo™ 9666070
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 11954838
  • 17375.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Design ergonomico e facilità di funzionamento
  • Tastiera impermeabile con interruttore principale integrato
  • Ampio display luminoso a LED
  • Affidabile dispositivo di controllo della temperatura PID con microprocessore
  • Indicatore del livello di riempimento
  • Pompe a immersione potenti, adatte per il funzionamento continuo
  • Temperatura consentita nella linea di ritorno di +80°°C
  • Facile riempimento dall'alto con coperchio protettivo incernierato
  • Protezione da basso livello dei liquidi con segnale di allarme ottico e acustico
  • Vasche in acciaio inox integrate
  • Griglia di ventilazione amovibile per la pulizia del condensatore
  • Scarico frontale
  • Senza sfiati laterali
  • Interfaccia RS232 per collegamento al PC
  • Classe IP a norma IEC 60529: 21
  • Uscita allarme, contatto di scambio a potenziale zero (max. 30 VA)
  • Indicatore di pressione
  • Valvola di by-pass per regolare la pressione della pompa
Specifica
Specifica
39 to 47 L
1.55 kW a –20 °C, 3 kW a –10 °C, 5.1 kW a 0 °C, 6.4 kW a 10 °C, 7 kW a 2
Per la refrigerazione ecologica
Da 7.2 a 87 psi
R404A
85 cm
148 cm
230/400 V, 50/60 Hz, 3 fasi
50/60 Hz
CE, IEC 60529: 21
60 l/min.
Da 5 a 40 °C
FL7006
±0.5 °C
78 cm
252 kg
230/400 V