Learn More
Memmert™ Forno universale a convezione naturale con display singolo
Controllo della temperatura accuratissimo, uniforme e delicato per una vasta gamma di applicazioni. Il forno universale a convezione naturale con display singolo Memmert™ è realizzato in robusto acciaio inossidabile.
Marca: Memmert™ UN750
Descrizione
- Controllo accurato e omogeneo della temperatura indipendentemente dal volume e dal carico della camera
- Intervallo di temperature fino a +300 °C
- Otto formati da 30 l a 750 l
- Modelli a convezione naturale o ad aria forzata
- Maggiori funzionalità grazie ad accessori pratici, omologati e testati
- Camera operativa e involucro quasi interamente in acciaio inossidabile di alta qualità, resistente alla corrosione e facile da pulire
- Vasta gamma di opzioni di programmazione e documentazione mediante interfacce, registratore di dati integrato e software AtmoCONTROL
- Garanzia di tre anni per le apparecchiature, eccetto le parti soggette a usura
- I valori della temperatura di tutti i forni universali sono misurati in conformità alle linee guida DIN 12880: 2007-05
- Ogni forno universale è testato per la sicurezza ed è contrassegnato dal simbolo “CE”
Specifica
CE, cUL, DVE, EAC, GS | |
SingleDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller | |
749 l | |
Display singolo per forno universale | |
Temperature Control in Science, Research and Material Tests in Industry | |
Fully isolated Stainless Steel doors with 2-point locking (compression door lock) | |
30 kg | |
14 | |
Temperature control, autodiagnostic system | |
Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller | |
Timer digitale regolabile: da 1 min. a 99 giorni, 23 ore | |
600 x 1040 x 1200 mm | |
1224 mm | |
1726 mm | |
784 mm | |
242 kg | |
400 V, 50/60 Hz | |
7 kW |
Acciaio inox | |
Natural | |
20°C to 300°C | |
1 high-definition TFT-colour display (SingleDISPLAY) | |
Software per PC AtmoCONTROL | |
Stainless Steel | |
UN750 | |
Tipo tedesco | |
Stainless Steel | |
Up to 99.9°C: 0.1 / from 100°C: 0.5 | |
3 years | |
784 mm | |
1040 mm | |
1200 mm | |
600 mm | |
217 kg | |
400 V | |
50/60 Hz |