Learn More
Wheaton™ C Model R2P 2.0 Standard Roller Culture Apparatus with Temperature Monitoring and Battery Backup
Marca:  Wheaton™ WRBMR5031-C
13143.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 57.60620kg
Codice prodotto. 13463886
  • 13835.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
230 V, 50/60 Hz, 35 W
50/60 Hz
For system navigation For Types of Screens
CE, CSA, ROHS, UL
C-Model
80% up to 31°C