Learn More
Sartorius Secura™ Topload Weighing Balances
Designed for work in regulated environments for high quality low risk results. Sartorius Secura™ ensures the quality of the measurement results, compliance with regulatory requirements and work flow efficiency improvement.
Marca:  Sartorius SECURA1102-1S
2809.89 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.00000kg
Codice prodotto. 13562970
  • 3110.00€ / Pezzo
Spedizione stimata:
per visualizzare lo stock disponibile
Includes: Adattatore universale, cavo dati USB, coperchio, guida di applicazione
Descrizione
Descrizione
  • Pesatura senza rischi: il trasferimento dati alla stampante o al computer viene bloccato quando si verificano i più comuni errori operativi
  • Funzioni di controllo dei livelli – monitoraggio optoelettronico del livello, messaggi di allarme e assistenza utente interattiva
  • La funzione SQmin programmata nella bilancia consente il monitoraggio attivo dell'intervallo di pesatura USP
  • IsoCAL™ offre funzioni automatiche di calibrazione e regolazione interne interamente motorizzate con livello di azione configurabile
  • La funzione Cal Audit Trail (registrazione eventi di calibrazione) fornisce la documentazione di tracciabilità per tutti i dati di calibrazione e regolazione all'interno della bilancia
  • Stampe conformi alle linee guida GLP con indicazione di ora e data con la stampante Sartorius GLP YDP30
  • Protezione tramite password per impedire modifiche non autorizzate delle impostazioni di pesatura
  • Design innovativo che facilita la pulizia per risultati accurati
  • Anello di schermatura ottimizzato e controllo dei livelli per operazioni in ambienti con flusso d'aria laminare
Specifiche
  • Calibrazione: calibrazione interna isoCAL; disponibile anche calibrazione esterna
  • Livello di sicurezza: configurabile in tre livelli
  • Unità di pesatura: grammi, carati, momme, chilogrammi, libbre, once, once Troy, tael Taiwan, tael Singapore, tlt, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, carati, tola, baht, mesghal, Newton
  • Indicatore di stabilità: sì
  • Protezione involucro: involucro pulibile con acetone
  • Modelli omologati: sì
  • Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
  • Serratura antifurto: serratura Kensington e blocco con cavo o catena
  • Uscita: mini USB
  • Alimentazione: 100-240 V (universale)
Applicazioni
Applicazioni standard: pesatura, densità, pesatura percentuale, pesatura di controllo, ritenuta del picco, conteggio, condizioni di instabilità. Applicazioni specifiche di laboratorio: miscelazioni, componenti, statistiche e conversioni.
Specifica
Specifica
GLP, GMP
1.1 kg
10 mg
Adattatore universale, cavo dati USB, coperchio, g
±20 mg
1102
12 g
Da 50 a 86 °F
Bilancia di precisione
8.5 in.
18 cm
9.5 cm
36 cm
5.2 kg
2 W
Mini USB
Color Graphic Display
Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei
Automatico
Diamante, alluminio pressofuso, plastica ABS
10 mg
1.5 sec.
Da 10 a 30 °C
2 anni
21.6 cm
3.7 in.
14 in.
11.4 libbre
100/240 V