Learn More
RETSCH Emax High Energy Ball Mill
Marca:  RETSCH 20.510.0001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 120.00000kg
Codice prodotto. 15310994
  • 33435.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Emax High Energy Ball Mill
645 x 625 x 525 mm
Nano grinding, size reduction, homogenizing, mechanical alloying, colloidal milling, high energy, combination
50/60 Hz
IP30
3-phase
∼120 kg
CE Certified
200/240 V, 50/60 Hz
525 mm
USB/LAN ( RJ45)
645 mm
200/240 V
625 mm