Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Spectrophotometer Accessories
Get all of the tools you need to facilitate your analytical process with accessories for the Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Spectrophotometer.
Marca:  Thermo Scientific™ 840-278700
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.26280kg
Codice prodotto. 15530602
  • 158.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
Get all of the tools you need to facilitate your analytical process with accessories for the Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Spectrophotometer.
Pre-aligned, pre-assembled replacement lamp
Customer replaceable - slides into place
Mouse-hole replacement access.  Cover removal not required.
Specifica
Specifica
Pre-aligned, pre-assembled replacement Tungsten-Halogen lamp. Mouse-hole replacement access. Cover removal not required.
Tungsten-Halogen Lamp
GENESYS 30 Visible Spectrophotometer
1 pre-aligned lamp assembly