Learn More
BINDER™ Serie KMF - Camere climatiche per test di stabilità, Con intervallo di temperatura / di umidità ampliato
BINDER KMF assicura condizioni di prova assolutamente costanti nell'intero ambiente di esecuzione, con ampio intervallo di temperatura e umidità. Questa camera climatica per test di stabilità offre il grande vantaggio di un ingombro ridotto e di un'alimentazione idrica flessibile.
Marca: BINDER™ 9020-0343
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da -10 °C fino a 100 °C
- Intervallo di umidità ampliato: dal 10 % u.r. fino al 98 % u.r.
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore
- Camera interna realizzata interamente in acciaio inox
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
- Autotest apparecchi per completa analisi dello stato
- Porta interna a tenuta ermetica in vetro di sicurezza (ESG)
- Prevenzione dalla corrosione del vetro grazie allo speciale rivestimento TIMELESS
- 1 griglia inseribile in acciaio inox
- Foro di accesso con tappo in silicone 30 mm, a sinistra
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme acustico e visivo
- Interfaccia per computer: Ethernet
- Riscaldamento sportello
Specifica
30kg | |
247L | |
No Lighting | |
dal 10 % u.r. fino al 98 % u.r. | |
Humidity Test Chamber | |
KMF240-230V | |
940 x 850 x 1465 mm | |
200 V | |
16 A |
KMF240-230V, standard, Serie KMF - Camere climatiche per test di stabilità Con intervallo di temperatura / di umidità ampliato, 247 L, 230 V 1~ 50/60 Hz | |
Stainless Steel | |
1 std./9 max. | |
-10°C hasta 100°C | |
TFT tattile | |
650 x 485 x 785 mm | |
189 kg | |
2,1 kW | |
50/60Hz |