Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Freezers with 3 Shelves
La serie Eppendorf CryoCube F740 offre una protezione del campione sicura e costi di utilizzazione minimi. Con fino a 576 scatole, l'ultracongelatore CryoCube F740h è il modello di base green della classe da 740 L. PhysioCare Concept garantisce un uso facile e comodo in termini di ergonomia.
Marca:  Eppendorf™ F740343011
Dettagli aggiuntivi : Peso : 316.10001kg
Codice prodotto. 15917095
  • 17970.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
La serie si basa su tre modelli:
  • CryoCube F570: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano), refrigeranti classici, raffreddamento ad aria
  • CryoCube F570h: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad aria
  • CryoCube F570hw: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad acqua
La serie CryoCube F570 ha un volume di 570 L e un intervallo di temperatura compreso tra -50 °C e -86 °C.PhysioCareOltre alla sostenibilità, la priorità nella progettazione dei nostri ultracongelatori è l'aspetto ergonomico. In particolare la nuova maniglia dei modelli CryoCube si basa su Eppendorf PhysioCare Concept: Consente una presa sicura ma richiede una forza molto ridotta per l'apertura e la chiusura della porta del congelatore. L'interfaccia dell'apparecchio si trova a livello degli occhi per consentire una facile lettura di tutte le impostazioni. La valvola di sfiato automatica permette di accedere nuovamente ai vostri campioni in modo rapido.
Specifica
Specifica
Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min
3
Vacuum, Polyurethane Foam
Powder-coated Steel
LED
62.1 × 86.5 × 139 cm
Password Protected
100 to 240 V, 50 to 60 Hz
R290 / R170
Sealed, Insulated
Right
Stainless Steel
3
91.5 × 109.9 × 197.3 cm
No
LN2 (factory installed)
Consumes 11.8 kWh/day
Samples (57,600)