Learn More
A&D Weighing Bilance di precisione Serie GP con calibrazione interna, approvate per Classe II
I modelli sono disponibili con display su braccio orientabile (GP) o separato (GP-KS). Funzione SmartRange per una maggiore precisione, a prescindere dalla tara del contenitore. Calibrazione interna automatica interna e RS232 di serie. Sono disponibili modelli omologati per il commercio OIML-CE.
Marca:  A&D Weighing GP-12K-EC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 20.00000kg
Codice prodotto. 16681122
  • 2869.66€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Approvazione CE del tipo (esclusi i modelli KS, GP-40K, GP-61K)
  • Modello a braccio orientabile o modello con display separato e piattaforma
  • Grado di protezione IP65
  • Struttura durevole in lega di alluminio e acciaio inossidabile
  • Facile calibrazione per mezzo del peso di calibrazione interno
  • Velocità di risposta del sensore SHS: solo 1,5 secondi
  • Conforme a GLP, GMP e ISO
  • Interfaccia RS-232C
  • Uscita comparatore e uscita analogica (optional)
  • Ampio display fluorescente a vuoto
  • Funzione Memoria dati
  • Funzione Conteggio con ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement, Ottimizzazione automatica dell'accuratezza del conteggio)
  • Funzione SmartRange (GP-32K/102K/32KS)
  • Funzione Comparazione
  • Pesata sottobilancia per campioni termici e magnetici come pure per il calcolo della densità
  • Funzione Pesata di animali
Specifica
Specifica
12 kg
0.1 g
Industrial Precision Balance
VFD
1.5 seconds