Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F440n, Ultracongelatore, 440 L, AC, DoLe, (EU/GB), CR, CO2
Gli ultracongelatori Eppendorf CryoCube F440 riducono al minimo i costi di esercizio, offrendo allo stesso tempo una protezione superiore per i tuoi campioni. Grazie a una struttura a cinque scomparti e a cinque porte interne che garantisce facilità di accesso, il solido sistema di isolamento protegge i tuoi campioni delicati.
Marca:  Eppendorf™ F440304031
Dettagli aggiuntivi : Peso : 246.63000kg
Codice prodotto. 17298479
  • 15005.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Isolamento efficace, composto da un isolamento tradizionale (n) e pannelli isolanti sottovuoto (h), che consente di risparmiare energia
  • Efficiente sistema di controllo del compressore che riduce la durata dei cicli e quindi il consumo di energia e rende più lunga la vita utile dell'ultracongelatore
  • Lo sfiato d'aria automatico presente sulla porta anteriore dei modelli verticali CryoCube migliora il consumo di energia, assicurando un accesso rapido ai campioni
  • Interruttore principale richiudibile per prevenire uno spegnimento accidentale
    Alloggiamento per il registratore della temperatura per la documentazione dei dati
  • La maniglia ergonomica dei modelli CryoCube basati su Eppendorf PhysioCare
  • Concept™ richiede meno forza e assicura un accesso agevolato
  • Versioni con raffreddamento ad aria
  • Interno in acciaio inossidabile per una facile pulizia durante i cicli di manutenzione e sbrinamento; esterno in acciaio verniciato a polvere
Specifica
Specifica
Congelatori
440 L
Destra
5
Sí
89.8 x 95.5 x 195 cm (35.4 x 37.6 x 76.8 in.)
95.5 x 89.8 cm
7 A
230 V
8300 W
20
15.5 cu. ft.
5
Polyurethane Foam
Classico
2
57.5 x 61.6 x 126.5 cm (22.6 x 24.3 x 49.8 in.)
Sí
EU, UK
50 Hz
R290/R170