Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, Nylon (PA) membrane
HPLC performance tested
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12616835
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • ProFill
  • HPLC Syringe Filter
  • Nylon (PA)
  • Low extractable membranes and housing
  • Polypropylene housing
  • Enhanced Luer Lock inlet which prevents leakage
Specifica
Specifica
Purple
Nylon
4.91 cm2
PE-Bag, additionally packed in a PP-Box
6.2bar
30 mm
HPLC Syringe Filter
0.2 μm
<0.137 mL
Yes
100