Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, Nylon (PA) membrane
HPLC performance tested
Marca: Fisherbrand™
97.79 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg
Descrizione
- ProFill
- HPLC Syringe Filter
- Nylon (PA)
- Low extractable membranes and housing
- Polypropylene housing
- Enhanced Luer Lock inlet which prevents leakage
Specifica
Blue | |
Nylon | |
3.7 cm2 | |
PE-Bag, additionally packed in a PP-Box | |
5bar | |
25 mm |
HPLC Syringe Filter | |
0.2 μm | |
<0.1 mL | |
No | |
100 |